missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Mouse Unc119b is related closely to Unc119, a homolog of C. elegans unc119 protein which was first discovered in C. elegans on the basis of a spontaneous mutation affecting locomotion, feeding behavior and chemosensation. Mouse Unc119b shares 90% sequence identity with human UNC119b protein. UNC119b is a myristoyl-binding protein that acts as a cargo adapter: specifically binds the myristoyl moiety of a subset of N-terminally myristoylated proteins and is required for their localization. Myristoyl-binding activity of UNC119b is required to localize NPHP3 to the primary cilium.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Unc119b |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.3 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | UNC119B |
| Gen-Zugriffsnummer | A6NIH7, Q8C4B4 |
| Gen-Alias | AA407659, AI414892, unc 119 homolog B (C. elegans), Unc119b |
| Gensymbole | UNC119B |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?