missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UNC84A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2575)

Artikelnummer. 30274901
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30274901 20 μL 20 Mikroliter
30276658 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274901

Marke: Invitrogen™ MA557749

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

UNC84A Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

This gene is a member of the unc-84 homolog family and encodes a nuclear envelope protein with an Unc84 (SUN) domain. The protein is involved in nuclear anchorage and migration. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described; however, the full-length nature of some of these variants has not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UNC84A
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB2575
Konzentration 0.33 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen SUN1
Gen-Zugriffsnummer O94901
Gen-Alias 4632417G13Rik; 5730434D03Rik; KIAA0810; mKIAA0810; Protein unc-84 homolog A; Sad1 and UNC84 domain containing 1; Sad1 unc-84 domain protein 1; sad1/unc-84 protein-like 1; SUN domain-containing protein 1; Sun1; unc-84 homolog A; Unc84a
Gensymbole SUN1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human SUN1 (aa 110-167).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23353
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.