Learn More
Invitrogen™ UNC84A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2575)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
204.00 € - 580.00 €
Spezifikation
| Antigen | UNC84A |
|---|---|
| Klon | 24GB2575 |
| Konzentration | 0.33 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | -20°C |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30276658
|
Invitrogen™
MA557748 |
100 μL |
580.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30274901
|
Invitrogen™
MA557749 |
20 μL |
204.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
UNC84A Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
This gene is a member of the unc-84 homolog family and encodes a nuclear envelope protein with an Unc84 (SUN) domain. The protein is involved in nuclear anchorage and migration. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described; however, the full-length nature of some of these variants has not been determined.Spezifikation
| UNC84A | |
| 0.33 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| O94901 | |
| 23353 | |
| A synthesized peptide derived from human SUN1 (aa 110-167). | |
| Antibody |
| 24GB2575 | |
| -20°C | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human | |
| SUN1 | |
| 4632417G13Rik; 5730434D03Rik; KIAA0810; mKIAA0810; Protein unc-84 homolog A; Sad1 and UNC84 domain containing 1; Sad1 unc-84 domain protein 1; sad1/unc-84 protein-like 1; SUN domain-containing protein 1; Sun1; unc-84 homolog A; Unc84a | |
| SUN1 | |
| Primary | |
| Affinity chromatography |