Learn More
γ-Undecalacton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3779866 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10676271
Marke: Thermo Scientific Acros 259490250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-67-6
Summenformel C11H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.28
MDL-Nummer MFCD00005405
InChI-Schlüssel PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
IUPAC-Name 5-Heptyloxolan-2-on
SMILES CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material γ-Undecalactone
Farbe Farblos
Dichte 0.9425g/mL
Siedepunkt 286.0°C
Flammpunkt 145°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.4540
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.9425
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • y-Undecalactone
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.