Learn More
Undecanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11493127
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11493127 100 g 100 Gramm
11483127 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11493127 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16101.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-44-7 | C11H22O | 170.296 g/mol
Undecanal is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Undecanal wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dipropylenglycol, Festölen, Propylenglycol und Wasser (14.27 mg/l bei 25 °C)
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Basen. Es ist luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 112-44-7
Summenformel C11H22O
Molekulargewicht (g/mol) 170.296
MDL-Nummer MFCD00007016
InChI-Schlüssel KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanaldehyde, n-undecanal, undecyl aldehyde, undecylic aldehyde, 1-undecanal, undecylaldehyde, hendecanal, hendecanaldehyde, aldehyde c-11, n-undecyl aldehyde
PubChem CID 8186
ChEBI CHEBI:46202
IUPAC-Name Undecanal
SMILES CCCCCCCCCCC=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Undecanal
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 0.827
Siedepunkt 110°C to 112°C (12 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Strukturformel CH3(CH2)9CHO
Brechungsindex 1.434
Menge 100 g
Beilstein 1753213
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in dipropylene glycol,fixed oils,propylene glycol and water (14.27mg/L at 25°C)
Formelmasse 170.3
Reinheit (%) 97%