Learn More
Undecan-1,11-Dicarboxylsäure, 95 %
Artikelnummer. 15497458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15497458 5 g 5 Gramm
15487458 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60962.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 505-52-2
Summenformel C13H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 244.331
MDL-Nummer MFCD00002740
InChI-Schlüssel DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
PubChem CID 10458
ChEBI CHEBI:73718
IUPAC-Name Tridecandiosäure
SMILES C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Undecane-1,11-dicarboxylic acid
Strukturformel HO2C(CH2)11CO2H
Menge 5 g
Formelmasse 244.33
Reinheit (%) 95%