Learn More
Undecanedioinsäure, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Undecanedioic Acid |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H20O4/c12-10(13)8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| Formelmasse | 216.14 |