Learn More
Undecanedioinsäure, TRC
Artikelnummer. 30456233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456233 5 g 5 Gramm
30453420 25 g 25 Gramm
30455110 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCU7877805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1852-04-6
Summenformel C11H20O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.27
Synonym 1,9-Nonanedicarboxylic Acid, Hendecanedioic Acid, NSC 400241
IUPAC-Name Undekanedioinsäure
SMILES OC(CCCCCCCCCC(O)=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Undecanedioic Acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H20O4/c12-10(13)8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
Formelmasse 216.14