Learn More
Undecanosäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713181 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10713181 25 g Glasflasche 25 Gramm
10693363 5 g Glasflasche 5 Gramm
10655232 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713181 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 173970250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.80 €
    32.65 € / 25 Gramm
    Sparen 8.15 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-37-8 | C11H22O2 | 186.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-37-8
Summenformel C11H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.29
MDL-Nummer MFCD00002730
InChI-Schlüssel ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
PubChem CID 8180
ChEBI CHEBI:32368
IUPAC-Name Undecansäure
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Undecanoic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 28.5°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 284.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)9CO2H
Menge 25 g
Beilstein 02, 358
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,cresols and 1-butanol
Formelmasse 186.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt