Learn More
asecos™ Unterschrank für Säuren und Laugen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15441683 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (angloamerikanisch):
126.77 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (angloamerikanisch) Packungsgröße
15441683 126.77 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15441683 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3320289230625
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von aggressiven, nicht-entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
  • Hergestellt aus hochbeständigen Melaminharz-Spezialplatten
  • Zugang zu allen Containern, 93° Die Flügeltür wird geöffnet, das Innere des Schranks ist vollständig sichtbar.
  • Rollen mit Sockel (optional erhältlich), einfaches Verschieben des Schranks
  • Integrierte Luftkanäle, anschlussbereit (DN 50) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konformität mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert
Konfiguration 2 x Ausziehbarer Ablageboden mit Kunststoffwanne
Innentiefe (angloamerikanisch) 20.87 Zoll
Außentiefe (metrisch) 570 mm
Innentiefe (metrisch) 530 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 530 x 488 x 762 mm
Abmessungen (T x B x H) 570 x 590 x 800 mm
Ausführung der Tür Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nicht entzündbare Gefahrstoffe
Innenhöhe (angloamerikanisch) 30 in.
Außenhöhe (metrisch) 800 mm
Innenhöhe (metrisch) 762 mm
Enthält Säuren und Laugen mit Innenausstattung
Modell SL.080.059.UB.TR
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 2
Einschubtyp Ausziehbarer Ablageboden mit Kunststoffwanne
Oberflächenbeschichtung Melaminharzlaminat
Gewicht (angloamerikanisch) 126.77 lb.
Gewicht (metrisch) 57.50 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 19,21 in.
Außenbreite (metrisch) 590 mm
Innenbreite (metrisch) 488 mm
Farbe Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 22,44 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 31,50 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 762 mm
Material Spanholz
Produkttyp Säure- und Laugenschrank (Unterbau)
Außenbreite (angloamerikanisch) 23,23 in.