Learn More
Descripción
- Untertischschränke auf Rollen
- EN 16121:2017 zertifiziert und/oder erfüllt
- Metallgestell mit 4 Lenkrollen (Polyamidgehäuse und Laufflächen aus thermoplastischem Gummi), 2 davon feststellbar mit Bremsen – Höhe 100 mm
- Türen: 270° Öffnung - Automatische Schließarretierung
- Gehäusebreite 500 mm + 20 mm ergonomischer, eloxierter und lackierter Aluminiumgriff
- Stahlblechboden (höhenverstellbar) – aus Wunsch mit Schlüsselschloss
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Sicherheitsschrank |
| Farbe | Anthrazit |
| Schranktyp | Untertischschrank |
| Abmessungen (T x B x H) | 1200 x (500 + 20) x 760 mm |
| Scharnierseite | Links und rechts |
| Anzahl Türen | 2 |
| Anzahl Schubfächer | Keine |
| Breite (angloamerikanisch) | 47,2 in. |
| Breite (metrisch) | 1200 mm |
| Mit Laufrollen | Ja |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?