Learn More
BICASA Untertisch-Schubladenschrank auf Rollen
Artikelnummer. 30057561 Alle ansehen BICASA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Anthrazit
Blau
Hellgrau
Rot
Abmessungen (T x B x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (T x B x H) Packungsgröße
30057561 Hellgrau 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 Stück
30057571 Hellgrau 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 Stück
30057583 Anthrazit 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 Stück
30057581 Blau 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 Stück
30057610 Rot 600 x (500 + 20) x 630 mm 1 Stück
30057562 Anthrazit 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 Stück
30057566 Blau 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 Stück
30057589 Rot 600 x (500 + 20) x 760 mm 1 Stück
30057601 Hellgrau 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 Stück
30057599 Anthrazit 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 Stück
30057579 Blau 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 Stück
30057563 Rot 900 x (500 + 20) x 760 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30057561 Lieferant BICASA Lieferanten-Nr. TN.DW.0600.760
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unterbau-Schubladenschrank auf Rollen mit feuerhemmendem Spanplattenkorpus und Schubladen mit Soft-Close-Funktion und Einzelschloss.
  • Untertischschränke auf Rollen
  • Metallgestell mit 4 Lenkrollen (Polyamidgehäuse und Laufflächen aus thermoplastischem Gummi), 2 davon feststellbar mit Bremsen – Höhe 100 mm
  • Zentralschließsystem serienmäßig
  • Anti-Kipp-Sicherheitssystem lässt immer jeweils nur einer Schublade öffnen
  • Gehäusebreite 500 mm + 20 mm ergonomischer, eloxierter und lackierter Aluminiumgriff
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsschrank
Farbe Hellgrau
Schranktyp Untertischschrank
Abmessungen (T x B x H) 600 x (500 + 20) x 760 mm
Anzahl Türen 1
Anzahl Schubfächer 4
Breite (angloamerikanisch) 23,6 in.
Breite (metrisch) 600 mm
Mit Laufrollen Ja
Material Melamin