Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analogrührer, 230 V
Artikelnummer. 17392671
Change view
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Edelstahl
Glaskeramik
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial unitSize
17392671 Edelstahl 1 Stück
17382671 Glaskeramik 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17392671 Lieferant Cole-Parmer™ Stuart™ Lieferanten-Nr. 0480756
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzisionsrühren mit bis zu 2.000 U/min in einem kompakten, stapelbaren Design, das weniger Platz auf dem Labortisch und in der Lagerung benötigt. Entwickelt, um ein versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld zu verhindern, und beschichtet mit BioCote™ zum Schutz vor Mikroorganismen.
  • Das quadratische Plattendesign ermöglicht die Flexibilität von Behältergrößen und -kombinationen
  • Das kompakte, stapelbare Design nimmt weniger Platz auf dem Tisch und in der Lagerung ein
  • Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld
  • Mit BioCote™ für antimikrobiellen Schutz verglast
  • Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit
  • Die Glaskeramik-Deckplatte ist chemikalienbeständig
  • Die Deckplatte aus Edelstahl ermöglicht eine stärkere Magnetkupplung
  • Schutzart IP32 für Wasser- und Staubbeständigkeit
  • Die obere Platte misst 15 x 15 cm
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 2.000 U/min
Deckplattenmaterial Edelstahl
Fassungsvermögen 15 l
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Wirkleistung 50 W
Abmessungen (L x B x H) 24,8 x 17,2 x 10,9 cm
Steckertyp EU
Gewährleistung und Service 3 Jahre
Enthält Netzkabel
Modell US151
Schutzartklasse IP 32
Drehzahlregelung Analog
Typ Rührer