Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Analoge Rührheizplatte für Studenten, 230 V
Artikelnummer. 17312681
Ansicht ändern
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Glaskeramik
Temperatur (metrisch):
0 bis 325 °C
0 bis 450 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Deckplattenmaterial Temperatur (metrisch) Packungsgröße
17312681 Aluminiumlegierung 0 bis 325 °C 1 Stück
17302681 Glaskeramik 0 bis 450 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17312681 Lieferant Cole-Parmer™ Stuart™ Lieferanten-Nr. 0480760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 €
    530.16 € / 1 Stück
    Sparen 9.84 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Echte Temperatureinstellung und präzise Rührsteuerung in einem kompakten, stapelbaren Design, das weniger Platz auf dem Labortisch und in der Lagerung benötigt. Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld mit einem Heiß-Warnlicht, das auch nach dem Trennen des Geräts von der Stromquelle eingeschaltet bleibt.
  • Das kompakte, stapelbare Design nimmt weniger Platz auf dem Tisch und in der Lagerung ein
  • Das quadratische Plattendesign ermöglicht die Flexibilität von Behältergrößen und -kombinationen
  • Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld
  • Die Heiß-Warnleuchte leuchtet auch bei von der Stromquelle getrenntem Gerät
  • Die Glaskeramik-Deckplatte ist chemikalienbeständig und bleibt an den Kanten kühl
  • Die beschichtete Aluminiumoberplatte ermöglicht eine schnelle Erwärmung und eine verbesserte Temperaturgleichförmigkeit
  • Mit BioCote™ für antimikrobiellen Schutz verglast
  • Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit
  • Schutzart IP32 für Wasser- und Staubbeständigkeit
  • Die obere Platte misst 15 x 15 cm
Spezifikation
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Spannung 230 V
Sicherheitsmerkmale Wärmewarnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist
Modell US152
Temperatur (metrisch) 0 bis 325 °C
Frequenz 50 Hz
Wirkleistung 750 W
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Steckertyp EU
Max. Behältergröße 15 l
Rührbereich 100 bis 2.000 U/min
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 24,8 x 17,2 x 12 cm