Beschreibung
7 x 7 mm-Ausstanzung, 3 mm-Steg
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Produkttyp | Unterlage |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 573 mm |
| Breite (metrisch) | 773 mm |