Learn More
Masterflex™ UNF Außengewindeadapter, PVDF
Kombinieren Sie diese einfachen, preiswerten PVDF-Adapter für männliches Gewinde mit flexiblen Schläuchen für Anwendungen mit geringem Druck (normalerweise < 30 psi). Die UNF-Außengewindeadapter können in weiche Schläuche eingeführt werden. Aufgrund ihrer Elastizität bleiben die Schläuche bei Anwendungen mit geringem Druck auf den Anschlüssen.
Marca: Masterflex™ 30704-88
Descrizione
- Passt von einem UNF-Anschluss auf einen Schlauchanschluss
- Konzipiert für schnelle und einfache Montage ohne Hilfsmittel
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Temperaturbereich: -62 bis 129 °C
- Sterilisation mit Ethylenoxid oder durch Autoklavieren
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.