Learn More
Hughes Unbeheizte Notfall-Sicherheitsdusche
Artikelnummer. 17702358
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Verzinkter Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
17702358 Edelstahl 1 Stück
17712358 Verzinkter Stahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17702358 Lieferant Hughes Lieferanten-Nr. HSHS0018GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1081.50 €
    785.71 € / 1 Stück
    Sparen 295.79 €
    27% Rabatt
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unbeheizte, bodenmontierte Notfall-Sicherheitsdusche, geeignet für alle Anwendungen.
  • Unbeheizte, bodenmontierte Notfall-Sicherheitsdusche
  • ANSI-konformes Modell, ideal für den Einsatz in Innenräumen, bei denen das Einfrieren oder Überhitzen nicht möglich ist
  • Liefert die von ANSI empfohlenen 76 Liter Trinkwasser pro Minute
  • Erhältlich mit galvanisierten, pulverbeschichteten Rohrleitungen aus Weichstahl (G) oder Edelstahl (GS)
Spezifikation
Material Edelstahl
Mounting Boden
Produkttyp Sicherheitsdusche