Learn More
Hughes Unbeheizte Notfall-Sicherheitsdusche
Beschreibung
- Unbeheizte, bodenmontierte Notfall-Sicherheitsdusche
- ANSI-konformes Modell, ideal für den Einsatz in Innenräumen, bei denen das Einfrieren oder Überhitzen nicht möglich ist
- Liefert die von ANSI empfohlenen 76 Liter Trinkwasser pro Minute
- Erhältlich mit galvanisierten, pulverbeschichteten Rohrleitungen aus Weichstahl (G) oder Edelstahl (GS)
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (angloamerikanisch) | 5,9 in. |
| Tiefe (metrisch) | 15 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 91,3 in. |
| Höhe (metrisch) | 232 cm |
| Material | Verzinkter Stahl |
| Mounting | Boden |
| Produkttyp | Sicherheitsdusche |
| Breite (angloamerikanisch) | 29,5 in. |
| Breite (metrisch) | 75 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?