Learn More
QIAGEN UniCore Manuelle Stanzen
Artikelnummer. 13454577
Click to view available options
Menge:
25 Packungen
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 13454577
Marke: QIAGEN WB100073
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzielen Sie einfaches und kostengünstiges Stanzen in den Qualitätsstandards, die Sie erwarten. UniCore Manuelle Stanzen ermöglichen manuelles Stanzen für Whatman FTA, 903 und DMPK-Karten. Erhältlich in mehreren Durchmessern für maximale Vielseitigkeit.
Die manuellen UniCore Stanzen richten sich in erster Linie an die Produkte, die für die Vorbereitung von Laborproben häufig benötigt werden. UniCore Stanzen haben ein firmeneigenes Design mit einer scharfen Edelstahl-Schneidkante. Durch die Verwendung des empfohlenen Stanz- und Reinigungsverfahrens wird das Risiko einer Probenverschleppung zwischen den Karten minimiert, während die begleitende Schneidematte saubere Probenschnitte ermöglicht und die Lebensdauer der Schneidespitze verlängert.
  • Entwickelt für die Verwendung mit Whatman FTA-Karten, FTA Elutionskarten und EasiCollect Vorrichtungen
  • Mehrere Durchmesser von 1,0 bis 6,0 mm im Kunststoffgehäuse für vielseitige Probenstanzungen
  • Edelstahl-Schneidkanten ermöglichen das manuelle Coring, die Entnahme und den kontrollierten Auswurf des FTA-Stanzers
  • Für den Einmalgebrauch, um Kontamination und Verschleppung zwischen den Proben zu minimieren
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) FTA Karten, FTA Elutionskarten und EasiCollect Geräte
Produkttyp UniCore Manuelle Stanzen
Menge 25 Packungen