Learn More
QIAGEN UniCore Stanzen, 6,00 mm
Artikelnummer. 13404607
Ansicht ändern
Click to view available options
Klingenmaterial:
Edelstahl
Packungsgröße:
25 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klingenmaterial Packungsgröße
13404607 Edelstahl 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13404607 Lieferant QIAGEN Lieferanten-Nr. WB100082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 €
    337.00 € / 25 Stück
    Sparen 293.00 €
    46% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Manuelle Stanze zum Entfernen der Probenscheibe aus FTA-Karten. Minimiert das Risiko einer Probenverschleppung zwischen den Karten.
UniCore Stanze
  • Schneidspitzen aus Edelstahl (1,0–6 mm) ermöglichen die manuelle Kernentnahme, das Bergen und den kontrollierten Auswurf des Bohrkerns. FTA Stempel.
  • Für minimale Kontamination und Verschleppung zwischen den Proben, wenn das Reinigungsverfahren befolgt wird
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Produkttyp Manuelles Stanzen
Zur Verwendung mit (Anwendung) FTA Karten, FTA Elutionskarten und EasiCollect Gerät
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Menge 25 Stanzen
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,03 bis 0,2 in.
Durchmesser (metrisch) 1 bis 6 mm