Learn More
Abeba™ UNI6 1760 Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Funktionsleder mit Wabenmuster
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Kratzfest
- ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
- Wasserabweisend
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Farbe | Weiß |
| Material | Leder |
| Größe | 35 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 1760 |
| Zehenmaterial | Stahl |