Learn More
Abeba™ UNI6 1761 Schuhe
Artikelnummer. 15617647
Change view
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15617647 35 1 Paar
15627647 36 1 Paar
15637647 37 1 Paar
15647647 38 1 Paar
15657647 39 1 Paar
15667647 40 1 Paar
15677647 41 1 Paar
15687647 42 1 Paar
15697647 43 1 Paar
15607657 44 1 Paar
15617657 45 1 Paar
15627657 46 1 Paar
15637657 47 1 Paar
15647657 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15617647 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 1761/35
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz.Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Funktionsleder mit Wabenmuster
  • Schwarz
  • Stahlzehenkappe
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Kratzfest
  • ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
  • Wasserabweisend
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farbe Schwarz
Material Leder
Größe 35
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 1761
Zehenmaterial Stahl