Learn More
Abeba™ UNI6 1780 Schuhe
Artikelnummer. 15657737
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 15657737
Marke: Abeba™ 1780/45
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz.Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • A-Mikro
  • Weiß
  • Stahlzehenkappe
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farbe Weiß
Material A-Mikro
Größe 45
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 1780
Zehenmaterial Stahl