Learn More
Abeba™ UNI6 31761 Schuhe
Artikelnummer. 15669147
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15669147 35 1 Paar
15679147 36 1 Paar
15689147 37 1 Paar
15699147 38 1 Paar
15609157 39 1 Paar
15619157 40 1 Paar
15629157 41 1 Paar
15639157 42 1 Paar
15649157 43 1 Paar
15659157 44 1 Paar
15669157 45 1 Paar
15679157 46 1 Paar
15689157 47 1 Paar
15699157 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15669147 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 31761/35
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz. Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Funktionsleder mit Wabenmuster
  • Schwarz
  • Stahlzehenkappe
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle M (Artikel-Nr. 350122)
  • Desinfizierte,
  • Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Kratzfest
  • **Größe 35 mit austauschbarer acc Wave Einlegesohle (Art. 3576)
  • Wasserabweisend
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Farbe Schwarz
Material Leder
Größe 35
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 31761
Zehenmaterial Stahl