missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ UNI6 31762 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Funktionsleder mit Wabenmuster
- Blau
- Stahlzehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Kratzfest
- ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
- Wasserabweisend
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Farbe | Blau |
| Material | Leder |
| Größe | 35 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 31762 |
| Zehenmaterial | Stahl |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?