Learn More
Abeba™ UNI6 31762 Schuhe
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Funktionsleder mit Wabenmuster
- Blau
- Stahlzehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Kratzfest
- ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
- Wasserabweisend
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Farbe | Blau |
| Material | Leder |
| Größe | 44 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 31762 |
| Zehenmaterial | Stahl |