Learn More
Abeba™ UNI6 36780 Schuhe
Artikelnummer. 15670638
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15670638 37 1 Paar
15650638 35 1 Paar
15660638 36 1 Paar
15680638 38 1 Paar
15690638 39 1 Paar
15600648 40 1 Paar
15610648 41 1 Paar
15620648 42 1 Paar
15630648 43 1 Paar
15640648 44 1 Paar
15650648 45 1 Paar
15660648 46 1 Paar
15670648 47 1 Paar
15680648 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15670638 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 36780/37
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Elektrostatisch ableitender Schuh mit spezieller Silberionen-Auskleidung, die Schweiß absorbiert und so dem Fuß die Atmung erlaubt.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
  • Mikrofaser
  • Weiß
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
Farbe Weiß
Material Mikrofaser
Größe 37
Sohleneigenschaften Rutschfest
Sohlenmaterial Polyurethan
Modell 36780