Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Occupational Trainers O2 ESD
Beschreibung
- Bequeme, leichte Arbeitsschuhe
- Entspricht EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
- Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
- Atmungsaktives und Wasser abweisendes Strickmaterial
- Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
- Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Material | Strickmaterial |
| Größe | 35 |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD gemäß EN ISO 61340 Klimaklasse 1 |
| Geschlecht | Unisex |
| Knöchelform | Trainer |
| Waterproof | Wasserabweisend |
| Produkttyp | O2 SRC ESD |