Learn More
ABEBA™ Uni6 Sicherheitssportschuhe S3 ESD, schwarz
Artikelnummer. 17191175
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17191175 41 1 Paar
17131175 35 1 Paar
17141175 36 1 Paar
17131185 45 1 Paar
17141185 46 1 Paar
17151185 47 1 Paar
17161185 48 1 Paar
17151175 37 1 Paar
17161175 38 1 Paar
17171175 39 1 Paar
17181175 40 1 Paar
17101185 42 1 Paar
17111185 43 1 Paar
17121185 44 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17191175 Lieferant ABEBA™ Lieferanten-Nr. 31676/41
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Atmungsaktive, Wasser abweisende Sportschuhe aus Strickmaterial, rutschfeste PU/TPU-Außensohle, Zehenkappe aus Stahl, durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
  • Hergestellt für Sicherheit und Komfort
  • Entspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340
  • Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
  • Atmungsaktives und Wasser abweisendes Strickmaterial
  • Zehenkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
  • Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
  • Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Strickmaterial
Größe 41
Zehenmaterial Stahl
Zertifizierungen/Konformität (Europa) ESD gemäß 61340 Klimaklasse 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC
Geschlecht Unisex
Knöchelform Trainer
Waterproof Wasserabweisend
Produkttyp S3 SRC ESD