Learn More
Huber Unichiller™ 025w OLÉ
Beschreibung
- Unichiller 025w OLÉ mit neuem Controller OLÉ Chiller
- Temperaturbereich: -10 bis 40 °C
- Kühlleistung 15 °C: 2,5 kW
- Kühlleistung 0 °C: 2 kW
- Druckpumpe maximal: 29 l/min / 1,0 bar
- Pumpenanschluss: G3/4 männlich
- Kühlwasseranschluss: G1/2 männlich
- Stromversorgung: 220-240 V 1~ 50 Hz
- Mit Kältemittel R-449A
- RS232/serial mit den LAI-Befehlen G, v, L (SpyLight-kompatibel)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 3.8 L |
| Kondensatortyp | Wassergekühlt |
| Kühlleistung | 2,5 kW bei +15 °C |
| Pumpentyp | Standard |
| Temperaturbereich | -10 bis +40 °C |
| Typ | Umlaufkühler |
| Elektrische Anforderungen | 1~ 50 Hz |
| Spannung | 220/240 V |