Learn More
uvex Unigrip 6624 Montage-Handschuhe aus Baumwolle/Polyamid mit PVC-Tupfer auf der Handfläche
Artikelnummer. 15395622 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15395622 7 1 Stück
15305632 8 1 Stück
15335652 9 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15395622
Marke: uvex 6013507
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Unigrip 6624 Handschuhe sind ideal für mechanische Arbeiten und verfügen über PVC-Tupfer auf der Handfläche für verbesserte Griffigkeit bei trockenen Bedingungen.
  • Die Handschuhe bestehen aus einer 10-Gauge-Mischung aus Baumwolle und Polyamid
  • PVC-Tupfer auf der Handfläche verbessern die Griffigkeit bei trockenen Anwendungen
  • Ideal für Montage, Sortierung und mechanische Arbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material PVC-Tupfer
Farbe Grau, Rot
Einwegprodukt Reusable
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Material Baumwolle, Polyamid
Gepudert Powder Free
Produkttyp Work Gloves
Größe 7
Sterilität Non-sterile
Norm EN 388 2242B
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Unigrip 6624
Yarn Gauge 10