Learn More
uvex Unigrip 6624 Montage-Handschuhe aus Baumwolle/Polyamid mit PVC-Tupfer auf der Handfläche
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Handschuhe bestehen aus einer 10-Gauge-Mischung aus Baumwolle und Polyamid
- PVC-Tupfer auf der Handfläche verbessern die Griffigkeit bei trockenen Anwendungen
- Ideal für Montage, Sortierung und mechanische Arbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Coating Material | PVC-Tupfer |
| Farbe | Grau, Rot |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Baumwolle, Polyamid |
| Gepudert | Powder Free |
| Produkttyp | Work Gloves |
| Größe | 7 |
| Sterilität | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |