Learn More
uvex Unilite Thermo Plus Cut C Safety Gloves
Artikelnummer. 17250461 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Artikelnummer. Größe unitSize
17250461 9 10 Paare
17230461 7 10 Paare
17240461 8 10 Paare
17260461 10 10 Paare
17270461 11 10 Paare
5 options
Artikelnummer. 17250461
Marke: uvex 6059109
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Winter safety gloves combine protection against thermal risks with level C cut protection. Polymer coating enhances grip and remains flexible even at low temperatures.
  • Winterschutzhandschuhe verbinden Wärmeschutz mit einem Schnittschutz der Stufe C
  • Die robuste Polymerbeschichtung bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel
  • Das Acrylfutter sorgt für eine Isolierung bei direktem Kontakt mit kalten Objekten
  • Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
  • Zweilagige Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 511: 02X
Anwendungen Industriell
Coating Material Polymer
Farbe Grün, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Material Polyamid, Glas
Produkttyp Cold-resistant Gloves
Größe 9
Norm EN 388 3X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Gabelstaplerbetrieb, Metallarbeiten und Kühlung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Acryl
Serie Unilite Thermo Plus Cut C