Learn More
Marienfeld Superior™ UniMark™ Objektträger mit aufgedrucktem Beschriftungsfeld
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Weiß
Edges:
90°, geschliffen
Schnitt
Packungsgröße:
2500 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
- Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
- Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
- Mit aufgedruckten Beschriftungsfeldern in verschiedenen Farben
- In Schachteln zu 50 Stück verpackt, 50 Schachteln im Umkarton
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Anzahl pro Karton | 2500 |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Edges | Schnitt |
| Frosted | Ja |
| Material | Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse |
| Precleaned | Ja |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Mikroskopobjektträger |
| Mehr anzeigen |