Learn More
Buerkle™ UniSampler mit Schlauch
Artikelnummer. 10400581 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10400581 1.000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10400581 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53142000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.25 €
    235.45 € / 1 Stück
    Sparen 80.80 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
UniSampler mit PVC Schlauch und Schlauchgewicht aus Edelstahl. Für tiefe, verwinkelte Stellen. Schlauch wird über das schwere Metallrohr in die Tiefe gezogen. Die Probenahme mittels Vakuumpumpe hat den Vorteil, dass die Flüssigkeit nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt.
UniSampler mit PVC Schlauch und Schlauchgewicht aus Edelstahl. Für tiefe, verwinkelte Stellen. Der Schlauch wird über das schwere Metallrohr in die Tiefe gezogen. Probenzieher für Flüssigkeitsproben aus genau vorbestimmter Tiefe, mit Hand-Vakuumpumpe. Die Probenahme mittels Vakuumpumpe hat den Vorteil, dass die Flüssigkeit nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt.
  • Saugschlauch PVC, 2,50 m lang
  • Komplett im handlichen Transportkoffer inkl. Probenflasche PP 1000 ml, Vakuumpumpe, Universal Flaschenadapter, Schlauchgewicht aus V2A, 20 seal-it Etikettenplomben
  • Universal Flaschenadapter aus PVC, für Flaschenhals Ø 24 mm, 32 mm, 39 mm und 50 mm Nennmaß, für Probenflaschen 100–1000 ml
Anwendung
  1. Saugschlauch in gewünschte Tiefe absenken.
  2. Adapter auf Probenflasche aufstecken.
  3. Mit Handpumpe Vakuum erzeugen und Probe sammeln.
  4. Befüllte Probenflasche abnehmen, verschließen, etikettieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für Flüssigkeiten
Material Edelstahl (V2A)
Enthält Der 2,5 m lange PVC-Saugschlauch wird in einem praktischen Transportkoffer geliefert, einschließlich Polypropylen-Probenflasche (1.000 ml), Vakuumpumpe, Adapter für 100 ml- bis 1.000 ml-Probenflaschen, Schlauchgewicht aus V2A und 20 Seal-It Bottle Seals
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schwer erreichbare Stellen
Länge (metrisch) 2,5 m (Schlauch)