Beschreibung
Die Sammellanze besteht aus einem Innenrohr und einem Überrohr. Mit dem Überrohr kann die Ansaugstelle innerhalb einer Höhe von 0 bis 48 cm stufenlos variiert werden. Die Gesamtlänge des Teleskop-Saugrohrs ist 100 cm. Probenzieher für Flüssigkeitsproben aus genau vorbestimmter Tiefe, mit Hand-Vakuumpumpe. Die Probenahme mittels Vakuumpumpe hat den Vorteil, dass die Flüssigkeit nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt.
- Saugrohr PP, Saugschlauch PVC
- Inkl. je 5 Probenflaschen PP 250 ml und 500 ml, Vakuumpumpe, Universal Flaschenadapter, 20 seal-it
- Etikettenplomben
- Universal Flaschenadapter aus PVC, für Flaschenhals Ø 24 mm, 32 mm, 39 mm und 50 mm Nennmaß, für
- Probenflaschen 100–1000 ml
- Probenflaschen in vier Größen als Zubehör erhältlich
- Vakuumpumpe auf Anfrage auch in Aluminium lieferbar
Anwendung
- Gewünschte Probentiefe durch Verschieben der Sauglanze einstellen.
- Adapter auf Probenflasche aufstecken.
- Sauglanze in Medium absenken.
- Mit Handpumpe Vakuum erzeugen und Probe sammeln.
- Befüllte Probenflasche abnehmen, verschließen, etikettieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer für Flüssigkeiten |
| Material | Polypropylen, PVC |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Enthält | Sauglanze, 5 Probenflaschen aus Polypropylen á 250 ml und 500 ml, Vakuumpumpe, Universaladapter für Probenflaschen, 20 Seal-It Bottle Seals |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 8.45 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 250 bis 500 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Flüssigproben aus vorher präzise festgelegter Tiefe, mit handbetriebener Vakuumpumpe |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 100 cm |