Learn More
Simport™ Scientific UNISETTE™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ UNISETTE™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette. Die Schnapp- und Scharnierverriegelung von UNISETTE™ ermöglicht die Einhandbedienung. Die erneute Verriegelung ist stets sicher möglich ohne Gefahr des Probenverlustes.
Beschreibung
- Vordere Schreibfläche in einem 35 -Winkel
- Die einteilige Konstruktion mit Scharnierverriegelung verhindert eine frühzeitige Trennung von Basis und Deckel
- Schnappverschluss und Scharnierverriegelung – die Kassetten lassen sich immer wieder sicher verriegeln
- Ermöglicht eine Einhandbedienung
- Geeignet für automatisierte Drucker
- Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 3 Spenderboxen mit je 500 Kassetten
Zertifizierungen
CE-Zeichen
Spezifikation
| 35° | |
| Acetal |
Nur zur In-vitro-Diagnostik (IVD).