Learn More
Simport™ Scientific Unisette™ Biopsie-Verarbeitungs-/Einbettkassette in Quickload™-Spenderboxen für Primera Drucker
Sichern Sie Proben während der Verarbeitung mit der Simport Scientific™ Unisette™ Biopsie-Aufbereitungs-/Einbettkassette. Die Schnapp- und Scharnierverriegelung von UNISETTE™ ermöglicht die Einhandbedienung. Die erneute Verriegelung ist stets sicher und ohne Gefahr des Probenverlustes möglich.
Beschreibung
In Quickload™-Spenderboxen, für Primera Drucker
- Vordere Schreibfläche in einem 35°-Winkel
- Die einteilige Konstruktion mit Scharnierverriegelung verhindert eine frühzeitige Trennung von Basis und Deckel
- Schnappverschluss und Scharnierverriegelung – die Kassetten lassen sich immer wieder sicher verriegeln
- Ermöglicht eine Einhandbedienung
- Geeignet für automatisierte Drucker
- Aus Acetal
- Beständig gegen die chemische Wirkung der meisten histologischen Lösungsmittel
Bestellinformation
Jeder Karton enthält 25 QuickLoad™-Spenderboxen mit je 40 Kassetten
Zertifizierungen
CE-IVD
Spezifikation
| Acetal | |
| 1000 |