Spezifikation
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Baumwolle |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
| Stulpenform | Offen |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Taschen | 3 |
| Mehr anzeigen |