Learn More
Logistik™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle
Artikelnummer. 13151731
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Größe (metrisch) Brustkorb:
101,6 bis 104,14 cm
106,68 bis 111,76 cm
116.84 bis 121.92 cm
124 bis 129 cm
91.44 bis 96.52 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Größe (metrisch) Brustkorb Packungsgröße
13151731 L 106,68 bis 111,76 cm 1 Stück
13131731 2XL 124 bis 129 cm -
13161731 M 101,6 bis 104,14 cm -
13171731 S 91.44 bis 96.52 cm 1 Stück
13181731 XL 116.84 bis 121.92 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13151731 Lieferant Logistik™ Lieferanten-Nr. 222C1WH108CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.31 €
    39.72 € / 1 Stück
    Sparen 109.59 €
    73% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbinden Sie Professionalität und Funktion mit Logistik™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle. Die Unisex-Mäntel sind in den Größen S bis 2XL erhältlich und bestehen aus Baumwolle. Sie verfügen über einen Belüftungsschlitz auf der Rückseite für eine be
  • Unisex
  • Reine Baumwolle
  • Verborgener Frontverschluss mit Druckknöpfen
  • 305g2 heritage 3111 Baumwolle
  • Ohne CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Kohlenstoff
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen 3
Größe (metrisch) Brustkorb 106,68 bis 111,76 cm
Enthält Drei aufgesetzte Taschen mit Gehrungsschnitt
Länge (metrisch) 108 cm
Bauweise 100 % Baumwolle