Learn More
Logistik™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle
Artikelnummer. 13161731
Change view
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe (metrisch) Brustkorb:
101,6 bis 104,14 cm
106,68 bis 111,76 cm
116.84 bis 121.92 cm
124 bis 129 cm
91.44 bis 96.52 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe Größe (metrisch) Brustkorb unitSize
13161731 Mittel 101,6 bis 104,14 cm -
13131731 Größe 2X 124 bis 129 cm -
13151731 Groß 106,68 bis 111,76 cm 1 Stück
13171731 Klein 91.44 bis 96.52 cm 1 Stück
13181731 Extragroß 116.84 bis 121.92 cm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 13161731
Marke: Logistik™ 222C1WH100CM
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verbinden Sie Professionalität und Funktion mit Logistik™ Unisex-Labormäntel aus Baumwolle. Die Unisex-Mäntel sind in den Größen S bis 2XL erhältlich und bestehen aus Baumwolle. Sie verfügen über einen Belüftungsschlitz auf der Rückseite für eine bequeme Passform.
  • Unisex
  • Reine Baumwolle
  • Verborgener Frontverschluss mit Druckknöpfen
  • 305g2 heritage 3111 Baumwolle
  • Ohne CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Mittel
Geschlecht Unisex
Material 100 % Baumwolle
Farbe Weiß
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen 3
Größe (metrisch) Brustkorb 101,6 bis 104,14 cm
Enthält Drei aufgesetzte rechteckige Taschen
Länge (metrisch) 105 cm
Bauweise 100 % Baumwolle