Learn More
Alexandra™ Unisex-Laborkittel mit Hüfttaschen, Königsblau
Artikelnummer. 15861124
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
3XL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
15861124 L
15811134 3XL
15851124 M
15881124 XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15861124 Lieferant Alexandra™ Lieferanten-Nr. G178ROL
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unisex-Laborkittel mit asymmetrischer Knopfleiste. Mit elastischen Bündchen für mehr Tragekomfort und drei praktischen Taschen. Erhältlich in verschiedenen Farben.
  • Zwei Hüfttaschen, eine Brusttasche
  • Maschinenwaschbar und industriell waschbar
  • Unisex
  • Länge 43 in. / 110 cm
  • Stoffgewicht: 245 g/m²
  • 67 % Polyester/33 % Baumwolle
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe L
Geschlecht Unisex
Material Polycotton
Farbe Königsblau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Modell G178
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 42 in.
Gewicht (metrisch) 245 gsm