Learn More
Alexandra™ Unisex Laborkittel, weiß, mit Druckknopfleiste
Artikelnummer. 15801144
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
15801144 2XL
15811144 3XL
15821144 4XL
15831144 XS
15851134 M
15851144 S
15861134 L
15881134 XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15801144 Proveedor Alexandra™ N.º de proveedor G178WH2XL
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maschinenwaschbare, unisex Laborkittel aus Polyester/Baumwolle mit asymmetrischer Druckknopfleiste, elastischen Bündchen für mehr Tragekomfort und drei praktischen Taschen.
  • Unisex asymmetrische Laborkittel
  • Dehnbare Bündchen für Tragekomfort
  • Zwei Hüfttaschen, eine Brusttasche
  • Maschinenwaschbar und industriell waschbar
  • Unisex
  • Länge: 110 cm
  • 240 g/m2, 67 % Polyester / 33 % Baumwolle
  • Erhältlich in verschiedenen Farben im breiteren Produktportfolio
Especificaciones
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe 2XL
Geschlecht Unisex
Material Polycotton
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Gestrickt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen 3
Kragenform Mandarine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 50 in.
Enthält Asymmetrische Stollenvorderseite, zwei Hüft- und eine Brusttasche
Länge (angloamerikanisch) 43 inch
Länge (metrisch) 110 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.