Learn More
Alexandra™ Unisex Laborkittel, weiß, mit Druckknopfleiste
Descripción
- Unisex asymmetrische Laborkittel
- Dehnbare Bündchen für Tragekomfort
- Zwei Hüfttaschen, eine Brusttasche
- Maschinenwaschbar und industriell waschbar
- Unisex
- Länge: 110 cm
- 240 g/m2, 67 % Polyester / 33 % Baumwolle
- Erhältlich in verschiedenen Farben im breiteren Produktportfolio
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | 2XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polycotton |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Stulpenform | Gestrickt |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Taschen | 3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?