Learn More
Alexandra™ Unisex Laborkittel, weiß, mit Druckknopfleiste
Description
- Unisex asymmetrische Laborkittel
- Dehnbare Bündchen für Tragekomfort
- Zwei Hüfttaschen, eine Brusttasche
- Maschinenwaschbar und industriell waschbar
- Unisex
- Länge: 110 cm
- 240 g/m2, 67 % Polyester / 33 % Baumwolle
- Erhältlich in verschiedenen Farben im breiteren Produktportfolio
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Allzweck-Labormantel |
| Größe | XS |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polycotton |
| Farbe | Weiß |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Stulpenform | Gestrickt |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl Taschen | 3 |
| Show More |