Learn More
Alexandra™ Unisex Laborkittel, weiß, mit Druckknopfleiste
Artikelnummer. 15881134
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
15881134 XL
15801144 2XL
15811144 3XL
15821144 4XL
15831144 XS
15851134 M
15851144 S
15861134 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15881134 Lieferant Alexandra™ Lieferanten-Nr. G178WHXL
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maschinenwaschbare, unisex Laborkittel aus Polyester/Baumwolle mit asymmetrischer Druckknopfleiste, elastischen Bündchen für mehr Tragekomfort und drei praktischen Taschen.
  • Unisex asymmetrische Laborkittel
  • Dehnbare Bündchen für Tragekomfort
  • Zwei Hüfttaschen, eine Brusttasche
  • Maschinenwaschbar und industriell waschbar
  • Unisex
  • Länge: 110 cm
  • 240 g/m2, 67 % Polyester / 33 % Baumwolle
  • Erhältlich in verschiedenen Farben im breiteren Produktportfolio
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe XL
Geschlecht Unisex
Material Polycotton
Farbe Weiß
Verschlusstyp Druckknöpfe
Stulpenform Gestrickt
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Sterilität Unsteril
Anzahl Taschen 3
Kragenform Mandarine
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 44 in.
Enthält Asymmetrische Stollenvorderseite, zwei Hüft- und eine Brusttasche
Länge (angloamerikanisch) 43 inch
Länge (metrisch) 110 cm