Beschreibung
- Zur Probenahme von Pulvern und Granulaten mit kleinem Volumen
- Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L
- Verschiedene Probengrößen können mit demselben Probenehmer entnommen werden
- Enthält Folgendes:
- 1 T-Stabgriff
- 4 Griffverlängerungsstangen
- 1 Probenehmerkammer Typ 1
- 1 Probenkammer Typ 2
- 10 Tipps zur Probenahme
- 1 Hochwertiges Probenehmergehäuse
- Alle enthaltenen Artikel können einzeln erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Set mit Einzeldosis-Sampler |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Enthält | Griff, Verlängerungsstange, Probenkammern, Probenahmespitzen und Probenbehälter |