Beschreibung
- Dreistufige Struktur der 4 zugeordneten, chemisch beständigen Membranpumpen
- Einfach zu wartende Struktur
- Jede Membranpumpe mit Gasballastventil
- Mobil, platzsparend, mit Abdeckplatte
- Speziell für Vakuumnetzwerke geeignet
- Pumpendrehzahl: 300/333 l/min
- Leistungsaufnahme: 4 A
Spezifikation
Spezifikation
| Stromstärke | 4 A |
| Tiefe (metrisch) | 95 cm |
| Modell | MPKC 2403 T |
| Flussrate | 300/333 l/min |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Gesamthöhe (angloamerikanisch) | 25.5 Zoll |
| Gesamthöhe (metrisch) | 65 cm |
| Gesamtbreite (angloamerikanisch) | 14.9 Zoll |
| Gesamtbreite (metrisch) | 38 cm |
| Pumpentyp | Pumpensystem |
| Mehr anzeigen |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?