Learn More
LAUDA Universa U 2040 M
Artikelnummer. 30968675
Ansicht ändern
Click to view available options
Kommunikation:
Ethernet, USB, LiBuS/Pt100
Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100
Steckertyp:
BS1363
CEE7/7
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kommunikation Steckertyp
30968675 Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 CEE7/7
30968617 Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 BS1363
30968662 Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 CEE7/7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30968675 Lieferant LAUDA Lieferanten-Nr. L003756
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Temperaturkontrolllösung, die für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde und zuverlässige Kühlleistung mit Temperaturkapazität bis zu -90 °C bietet
  • LAUDA Universa MAX Kühlthermostate mit 5 in. Farb-TFT-Anzeige
  • Gleichzeitige Darstellung von Temperaturwerten mit Historiendiagramm
  • Klare Menünavigation in sechs Sprachen mit Betriebsstatussymbolen
  • Einfache Steuerung über Cursor und Softkeys
  • Drehzahlgesteuerter Inverterkompressor mit elektronischen Expansionsventilen
  • Drehzahlgesteuerte Lüfter für verbesserte Energieeffizienz
  • Reduzierte Betriebskosten und verlängerte Betriebsdauer
  • Dynamischer Start bis Sollwert
  • Leiserer Betrieb
  • Natürliche Kältemittel mit einer Kältemittelmenge
  • Nachhaltige und umweltbewusste Kühlung
  • Eingebaute LAUDA Varioflex-Pumpe (leistungsstarke Drucksaugpumpe)
  • Acht wählbare Leistungsstufen mit einstellbarer Durchflussverteilung
  • Standardmäßig mit Ethernet- USB und WLAN-Schnittstellen ausgestattet
  • Pt100/LiBus-Modul enthalten
  • Fernsteuerung mit der LAUDA Command (Professional) App
  • Fernwartung mit LAUDA. LIVE-Dienste
  • Heizkapazität bis zu 3,7 kW
  • Hocheffizientes Kühlsystem – 78 % Energieeinsparung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 21 L
Kommunikation Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100
Kühlleistung 0.8 kW
Flussrate 32 l/min.
Pumpentyp Variopump (Druckpumpe mit Leistungsniveaus)
Temperaturbereich -40 bis +200 °C
Typ Zirkulierendes Wasserbad
Heizleistung 3.7 kW
Enthält Deckel
Steckertyp CEE7/7
Kältemittel R-290 (GWP 3), 0,080 kg, 0,0 t CO2-EQ
Temperaturgenauigkeit 0.01 K
Elektrische Anforderungen 200 bis 240 V, 50/60 Hz