Learn More
Fisherbrand™ Universalplattform aus Aluminium
Artikelnummer. 15534120 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
88861021, 88861022
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15534120 88861021, 88861022 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15534120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 €
    98.70 € / 1 Stück
    Sparen 6.30 €
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universalpattform aus Aluminium
  • Zur Verwendung mit 88861021 und 88861022 Schüttlern mit mehreren Plattformen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 310 x 284 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 88861021, 88861022