Learn More
Smeg™ Allzweckkorb
Click to view available options
:
Kann verwendet werden mit:Smeg 60 cm-Unterlegscheiben
Beschreibung
- Gestell mit 28 Spreizhaltern für Kolben, Becher usw.
- Für den Gebrauch mit den Standardkörben CS1-1 und CS2 und dem Fahrwagen LM20
- Empfohlen für Kolben mit einer Kapazität von bis zu 1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zur Unterstützung von Messbechern im Waschzyklus verwendet |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Smeg 60 cm Rollwagen, Unterlegscheibe |
| Menge | Je 1 |